Imprimer
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR360171-5G OR360171-1G
APOSOR360171-5GEA 0 EUR
APOSOR360171-5G APOSOR360171-1G
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Formule: C₅H₈BClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198146
Numéro CAS: 851524-96-4