Imprimer
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
OR360137-10G OR360137-1G OR360137-5G
APOSOR360137-10GEA 284 EUR
APOSOR360137-10G APOSOR360137-1G APOSOR360137-5G
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281.157 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11973624
Numéro CAS: 908350-80-1