Imprimer
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR360121-1G OR360121-5G
APOSOR360121-1GEA 0 EUR
APOSOR360121-1G APOSOR360121-5G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Formule: C₆H₅BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696633
Numéro CAS: 1011722-07-8