Imprimer
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 484 EUR
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Formule: C₆H₅BN₂O₂
MW: 147.927 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458475
Numéro CAS: 874290-88-7