Imprimer
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.049 g/mol
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260481
Numéro CAS: 42834-01-5