Imprimer
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350273-1G OR350273-250MG
APOSOR350273-1GEA 282 EUR
APOSOR350273-1G APOSOR350273-250MG
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226170
Numéro CAS: 122181-85-5