Imprimer
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 819 EUR
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179.966 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11856026
Numéro CAS: 1028479-47-1