Imprimer
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₀BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13190619
Numéro CAS: 477252-20-3