Imprimer
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 29 EUR
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027276
Numéro CAS: 917562-23-3