Imprimer
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3472-1G OR3472-5G
APOSOR3472-1GEA 284 EUR
APOSOR3472-1G APOSOR3472-5G
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702429
Numéro CAS: 40626-45-7