2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-5-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR346567-1G
OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA
192
EUR
APOSOR346567-1G
APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₆Cl₂O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026184 Numéro CAS: 201935-41-3 |