Imprimer
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346502-1G OR346502-5G
APOSOR346502-1GEA 306 EUR
APOSOR346502-1G APOSOR346502-5G
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702865
Numéro CAS: 121604-54-4