Imprimer
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346410-1G OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA 318 EUR
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131124
Numéro CAS: 176433-56-0