Imprimer
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 217 EUR
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09034175
Numéro CAS: 50737-31-0