Imprimer
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
OR346373-250MG OR346373-1G
APOSOR346373-250MGEA 0 EUR
APOSOR346373-250MG APOSOR346373-1G
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Formule: C₁₁H₉N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23115309
Numéro CAS: 405224-27-3