Imprimer
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 69.6 EUR
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618559
Numéro CAS: 1228630-89-4