Imprimer
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 EUR
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18374046
Numéro CAS: 1261236-29-6