Imprimer
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 0 EUR
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362488
Numéro CAS: 878744-22-0