Imprimer
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 201 EUR
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18259664
Numéro CAS: 22701-40-2