Imprimer
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346239-1G OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA 0 EUR
APOSOR346239-1G APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171.195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457595
Numéro CAS: 30186-39-1