Imprimer
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 EUR
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142819
Numéro CAS: 1208081-60-0
ONU: 3261
ADR: 8 III