Imprimer
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Formule: C₆H₇ClN₂O₂S
MW: 206.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142805
Numéro CAS: 1208081-58-6