Imprimer
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346180-1G OR346180-5G
APOSOR346180-1GEA 0 EUR
APOSOR346180-1G APOSOR346180-5G
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953304
Numéro CAS: 174184-13-5