Imprimer
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346160-1G OR346160-5G OR346160-10G
APOSOR346160-1GEA 0 EUR
APOSOR346160-1G APOSOR346160-5G APOSOR346160-10G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707178
Numéro CAS: 850380-23-3