Imprimer
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346102-1G OR346102-5G
APOSOR346102-1GEA 0 EUR
APOSOR346102-1G APOSOR346102-5G
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Formule: C₁₅H₁₇NO₅
MW: 291.299 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052441
Numéro CAS: 51814-18-7