Imprimer
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346081-1G OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA 0 EUR
APOSOR346081-1G APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568328
Numéro CAS: 1208081-63-3