Imprimer
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346074-1G OR346074-5G
APOSOR346074-1GEA 0 EUR
APOSOR346074-1G APOSOR346074-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568310
Numéro CAS: 1053656-50-0