Imprimer
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 0 EUR
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Formule: C₇H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03033671
Numéro CAS: 350682-24-5