Imprimer
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 EUR
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Formule: C₆H₁₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09948347
Numéro CAS: 5815-63-4