Imprimer
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346055-1G OR346055-500MG OR346055-5G
APOSOR346055-1GEA 0 EUR
APOSOR346055-1G APOSOR346055-500MG APOSOR346055-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951952
Numéro CAS: 479080-28-9