Imprimer
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346027-1G OR346027-500MG
APOSOR346027-1GEA 0 EUR
APOSOR346027-1G APOSOR346027-500MG
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568217
Numéro CAS: 1053656-31-7