Imprimer
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345711-1G OR345711-250MG
APOSOR345711-1GEA 0 EUR
APOSOR345711-1G APOSOR345711-250MG
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16171717
Numéro CAS: 105742-66-3