Imprimer
4-Methoxypyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345702-1G OR345702-250MG
APOSOR345702-1GEA 68.7 EUR
APOSOR345702-1G APOSOR345702-250MG
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236840
Numéro CAS: 20733-11-3