Imprimer
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345441-1G OR345441-5G
APOSOR345441-1GEA 0 EUR
APOSOR345441-1G APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277283
Numéro CAS: 884495-42-5