Imprimer
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345400-5G OR345400-25G
APOSOR345400-5GEA 33 EUR
APOSOR345400-5G APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114188
Numéro CAS: 72093-07-3