Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839268
Numéro CAS: 157329-89-0