Imprimer
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR34493-1G OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA 208 EUR
APOSOR34493-1G APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₈H₇N₃OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32066838
Numéro CAS: 2391987-05-4