Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR33661-100MG
OR33661-1G
OR33661-250MG
APOSOR33661-100MGEA
48
EUR
APOSOR33661-100MG
APOSOR33661-1G
APOSOR33661-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Formule:
C₉H₁₃N₃O₂·ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD31812084 Numéro CAS: 2391987-08-7 |