Imprimer
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 111 EUR
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formule: C₉H₇IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464508
Numéro CAS: 41070-12-6