Imprimer
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33430-1G OR33430-5G
APOSOR33430-1GEA 109 EUR
APOSOR33430-1G APOSOR33430-5G
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084976
Numéro CAS: 70291-26-8