Imprimer
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32853-1G OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA 114 EUR
APOSOR32853-1G APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087702
Numéro CAS: 85418-82-2