Imprimer
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32628-1G OR32628-5G
APOSOR32628-1GEA 270 EUR
APOSOR32628-1G APOSOR32628-5G
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973720
Numéro CAS: 19927-64-1