Imprimer
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32546-1G OR32546-5G
APOSOR32546-1GEA 339 EUR
APOSOR32546-1G APOSOR32546-5G
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₁₀H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00113965
Numéro CAS: 16879-57-5