Imprimer
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione
OR32486-1G OR32486-5G
APOSOR32486-1GEA 339 EUR
APOSOR32486-1G APOSOR32486-5G
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formule: C₁₄H₉ClN₂O₂
MW: 272.686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09802551
Numéro CAS: 120739-60-8