Imprimer
2-Bromo-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32395-1G OR32395-25G OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA 180 EUR
APOSOR32395-1G APOSOR32395-25G APOSOR32395-5G
2-Bromo-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide 95%
2-Bromo-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215011
Numéro CAS: 32433-61-7