Imprimer
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32356-1G OR32356-5G
APOSOR32356-1GEA 224 EUR
APOSOR32356-1G APOSOR32356-5G
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00684830
Numéro CAS: 230617-67-1