Imprimer
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR323177-1G OR323177-250MG
APOSOR323177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR323177-1G APOSOR323177-250MG
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate
Formule: C₁₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704728
Numéro CAS: 127896-08-6