Imprimer
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR323068-100MG OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA 654 EUR
APOSOR323068-100MG APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Formule: C₁₀H₂₂BrO₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25424105
Numéro CAS: 934985-98-5