Imprimer
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-methyl-6-((2-methylpyridin-3-yl)oxy)pyrimidine
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 92.8 EUR
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O
MW: 235.67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12756519
Numéro CAS: 930093-72-4