Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322830-250MG OR322830-500MG
APOSOR322830-250MGEA 422 EUR
APOSOR322830-250MG APOSOR322830-500MG
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₅ClN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585308
Numéro CAS: 192817-66-6